VWR®, Zentrifugenröhrchen, konischer Boden, Flip-Cap
Lieferant: VWR Collection
525-1047EA 236 CHF
525-1047 525-1048 525-1045 525-1046
VWR®, Zentrifugenröhrchen, konischer Boden, Flip-Cap
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Diese Zentrifugenröhrchen sind ideal zum Zentrifugieren von Proben oder die Aufbewahrung in vielen Forschungsbereichen.
  • Manufactured from high grade polypropylene
  • Easy flip-open caps enable single-handed access
  • Autoclavable at 121 °C, and freezable to −80 °C
  • Sterilised by electron beam irradiation, DNase-free, RNase-free and non pyrogenic
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Auf die Röhrchen sind schwarze Graduierungen aufgedruckt und der Beschriftungsbereich ist beständig gegen Chloroform.
Zertifizierungen: ISO 13485:2003 und ISO 9001:2008.
Verpackung: Röhrchen in Racks sind in umweltfreundlichen (vollständig recycelbaren) Graukarton-Racks verpackt. Röhrchen in Beuteln sind in strapazierfähigen und wiederverschließbaren Zipbeuteln verpackt. Jede Innenverpackung ist für chargenübergreifende Rückverfolgbarkeit mit einem individuellen Etikett versehen.