VWR® VisiLight® LED8, Hochleistungs-Kaltlichtquelle
Lieferant: VWR Collection
631-1261EA 1430 CHF
631-1261 631-1265
VWR® VisiLight® LED8, Hochleistungs-Kaltlichtquelle
Beleuchtung Kaltlichtquellen
Diese Kaltlichtquelle mit kompaktem und stabilem Aluminiumgehäuse und temperaturgeregeltem Lüfter liefert eine optimale und homogene Ausleuchtung der Lichtleiter. Sie eignet sich daher ideal für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen wie Qualitätssicherung, industrielle Endoskopie und Bildverarbeitung sowie Reinraum-Anwendungen. Die Helligkeit übersteigt bei weitem die Helligkeit einer herkömmlichen 250-W-Halogen-Lichtquelle. Voraussichtliche LED-Lebensdauer von 50000 Stunden.
  • 1600 lm am Lichtleiterausgang
  • Temperaturgeregelter Lüfter für minimale Geräuschentwicklung
  • Analoge Helligkeitseinstellung von 0 bis 100% (flackerfrei)
  • Blendschutz durch Lichtleitererkennung
  • Dreifach thermische Absicherung
  • Integriertes Netzteil
  • Stapelbar und platzsparend
B×T×H: 200×273×116 mm
Gewicht: 2,3 kg
* Lichtstrom (Lichtleiter Ø = 9 mm und L = 1 m)