Pulvertrichter, SteriWare®
Lieferant: Sampling Systems
8111H-200 8111H-200S 8111P-350S 8111P-350 8111H-100 8111H-100S 8111H-50 8111H-50S
SAMP8111H-200EA 144 CHF
SAMP8111H-200 SAMP8111H-200S 300-0533 300-0532 SAMP8111H-100 SAMP8111H-100S SAMP8111H-50 SAMP8111H-50S
Pulvertrichter, SteriWare®
Trichter Pulvertrichter
Diese Einwegtrichter für Pulver aus chemikalienbeständigem, lebensmitteltauglichem HDPE eignen sich besonders für Pulver, Cremes und Flüssigkeiten.
  • Als sterile und unsterile Ausführung erhältlich
  • Unter Reinraumbedingungen hergestellt: Können direkt aus dem Beutel heraus verwendet werden
  • Eliminiert das Risiko der Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung vor oder nach der Anwendung nötig
Die weite Öffnung an der Unterseite des Trichters verhindert das Blockieren des Pulvers.
Zertifizierungen: Material entspricht FDC- und FC-Standards. VollständigeMore Product Information