Streifen mit 8 PCR-Röhrchen mit individuell anhängten, flachen Deckeln
Lieferant: Brand
781316 781317 781315 781318
732-1504EA 287 CHF
732-1504 732-1505 732-3613 732-3614
Streifen mit 8 PCR-Röhrchen mit individuell anhängten, flachen Deckeln
Röhrchen PCR-Gefäße
PP. Acht miteinander verbundene 0,2- oder 0,15-ml-PCR-Gefäße mit aufgesetzten flachen Einzelkappen. Die Röhrchen werden zur Erhöhung der Steifigkeit mit drei Verbindungsstücken zusammengehalten.
  • Deckel bietet idealen Schutz gegen Kontamination
  • Dank der hochtransparenten Deckel sind die Gefäße ideal für Echtzeit-PCR (qPCR)
  • Mit niedrigem oder Standard-Profil lieferbar
  • Frei von DNase, RNase und DNA
Farbe: Transparent oder weiß