Kaliumpermanganat 0.1 mol/l (0.5N) volumetrische Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Gefahr
|
APPC182651.1611EA
129
CHF
APPC182651.1611
Kaliumpermanganat 0.1 mol/l (0.5N) volumetrische Lösung
Potassium permanganate
Use for the titration of percarbonates.
Formel:
KMnO₄ MW: 158,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011364 CAS-Nummer: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3214 ADR: 5.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Titer at 20 °C | 0.999 - 1.001 |
Traceability | NIST |