E.Z.N.A® FFPE RNA Kits für Formalin-fixiertes, in Paraffin eingebettetes Gewebe
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
Eine gezielte proteolytische Spaltung gibt Mikrogrammmengen von RNA aus FFPE-Proben frei. Die aufgereinigten Nukleinsäuren sind, wenn auch stark fragmentiert, für eine Vielzahl von Genom- und -Genexpressionsanalysen (strangabwärts) geeignet. E.Z.N.A® Spinsäulen-basierte Kits sind ideal für Anwendungen mit niedrigem Durchsatz, während Mag-Bind® Magnetbeads-basierte Kits speziell für Anwendungen mit hohem Durchsatz mit automatisierten Systemen konzipiert sind.
- Beeindruckende Ausbeute in nur 40 Minuten
- Standardprotokoll erfordert keine Xylenextraktion
- Magnetbeads-basierte Sets sind vollständig kompatibel mit den meisten automatisierten Plattformen