Mund-Nasen-Schutz, zum Binden, Typ II
Lieferant: 3M Medical
113-9994EA 36.1 CHF
113-9994
Mund-Nasen-Schutz, zum Binden, Typ II
Masken OP-Masken
Dieser flache, gefaltete Mund-Nasen-Schutz mit verstellbarem Band bieten Komfort, Atmungsaktivität und maximalen Schutz.
  • Bietet 98% Bakterienfiltrationseffizienz
Zertifizierungen: EN 14683:2005
Verpackung: Packung mit 100 pro Box und sechs Boxen pro Karton.