Aura™ 9300+Gen3 Partikel-Atemschutzmasken
Lieferant: 3M
9322PLUSGEN3SV 9332PLUSGEN3SV 9322PLUSGEN3 9332PLUSGEN3
111-2393EA 39.5 CHF
111-2393 111-2389 111-2395 111-2391
Aura™ 9300+Gen3 Partikel-Atemschutzmasken
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Die Aura™ Partikel-Atemschutzmaske der Serie 9300+Gen3 ist die dritte Generation der meistverkauften 3M™ Aura™ Falt-Atemschutzmaske.
  • Das originelle 3-Panel-Design mit flacher Faltung passt sich vielen Gesichtsformen und -größen an
  • Das neue 3M™ Cool Flow™ Comfort Ventil lässt einen größeren Anteil warmer, ausgeatmeter Luft entweichen und sorgt so für mehr Komfort (im Vergleich zum vergleichbaren Modell 3M™ Aura™ 9300+).
  • Das 3M Advanced Elektret (Filter)-Medium erleichtert das Atmen.
  • Innovative Laschen an den oberen und unteren Panelen vereinfachen die