Nitrilhandschuhe, SemperCare®
Lieferant: SEMPERIT TECHN PROD
826781633 826781635 826781637 826781639
SEMP826781633EA 31.2 CHF
SEMP826781633 SEMP826781635 SEMP826781637 SEMP826781639
Nitrilhandschuhe, SemperCare®
Handschuhe
Der beidhändig tragbare Einweghandschuh SemperCare® Nitrile vereint hervorragenden Barriereschutz, Komfort, Passform und Haptik und bietet gleichzeitig die für anspruchsvolle Umgebungen erforderliche Zugfestigkeit.
  • Einfaches Anziehen, verbesserte Passform und Komfort
  • Stark und langlebiger
  • Puder- und latexfrei
  • Rollbündchen
  • Strukturierte Finger und Handfläche für sicheren Halt, auch in feuchten Umgebungen
  • Smart Dispense Technology, Single Glove Delivery® für weniger Faltenbildung
Geeignet für den Umgang mit zytotoxischen Chemikalien. Sicher für die Verwendung mit empfindlicher Elektronik.