Vakuum-Controller Pakete, VACUU.SELECT
Lieferant: Vacuubrand
131-0009EA 1695.95 CHF
131-0009 131-0008 131-0010 131-0011
Vakuum-Controller Pakete, VACUU.SELECT
Pumpen Vakuum-Controller
Die VACUU·SELECT Pakete zur Feinvakuumregelung bieten eine komfortable Vakuumregelung für Anwendungen zwischen 1 mbar und 10-3 mbar, wie etwa Gefriertrocknung, Schlenk-Linien und Molekulardestillation. Die vordefinierten Anwendungen können einfach angepasst werden, und neue Anwendungen können innerhalb von Sekunden erstellt werden, um Ihren speziellen Anforderungen zu entsprechen.
  • Grafische Bedienoberfläche vereinfacht die Arbeit
  • Vordefinierte Anwendungen für schnelle, reproduzierbare Ergebnisse
  • Anwendungseditor zur einfachen Erstellung eigener Anwendungen
Diese Pakete beinhalten den VACUU·SELECT Controller mit Feinvakuumsensor, einem chemikalienbeständigen Saugleitungsventil (VV-B 15C) und dem zum Anschluss an Ihr Vakuumsystem via Kleinflansch(KF)-Anschlüsse erforderliche Zubehör. Als Druckaufnehmer stehen ein Pirani-Sensor oder - mit erweitertem Messbereich - der VACUU·VIEW extended zur Auswahl.
VACUUBRAND bietet Feinvakuumregel-Pakete mit zwei verschiedenen Kleinflanschanschlüssen an. Das KF DN 16 Feinvakuumregel-Paket ist passend für die Drehschieberpumpen-Modelle RE/RZ 2.5 bis RE/RZ 6 und die Hybridpumpe RC 6. Das KF DN 25 Feinvakuumregel-Paket ist für die Verwendung mit den RE/RZ 9 Drehschieberpumpen ausgelegt. Das im Paket enthaltene Saugleitungsventil und der Sensor werden durch das VACUU·BUS-System automatisch konfiguriert.