Flaschen, DURAN PURE GLS 80®
Lieferant: DWK Life Sciences
818665405 818666307 818604403 818605408 818606301 818664409 818609101 818607306 818608602 818667303 818668608 818669107 818666907
SCOT818665405EA 1480 CHF
SCOT818665405 SCOT818666307 SCOT818604403 SCOT818605408 SCOT818606301 SCOT818664409 SCOT818609101 SCOT818607306 SCOT818608602 SCOT818667303 SCOT818668608 SCOT818669107 SCOT818666907
Flaschen, DURAN PURE GLS 80®
Flaschen Glasflaschen
DURAN® PURE-Flaschen klar oder braun, mit GLS 80-Gewinde und Staubschutz. DURAN PURE ist eine Reihe von Primärverpackungen, die auf die spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse der Pharmaindustrie zugeschnitten sind.
  • Aus DURAN® Borosilikatglas 3.3 Typ I
  • Weite Öffnungen vereinfachen das Füllen und Entleeren der Flaschen
Geeignet für die Herstellung pharmazeutischer Produkte, die Lagerung großer Arzneimittel-Zwischenprodukte und -bestandteile sowie den Transport von Arzneistoffen.
Zertifizierungen: Die Flaschen und Verschlüsse des SortimentsMore Product Information