Vakuum-Controller, kompakt, VACUU·SELECT
Lieferant: VACUUBRAND
20700060 20700070 20700080
131-0005EA 3170 CHF
131-0005 131-0006 131-0007
Vakuum-Controller, kompakt, VACUU·SELECT
Pumpen Vakuum-Controller
Der komplett ausgestattete VACUU·SELECT Kompakt-Controller ist bereit für den Einsatz mit vorhandenen Vakuumquellen wie Einzelpumpen oder Vakuumnetzwerken.
  • Zeitersparnis durch vordefinierte Anwendungen und selbstständige Siedepunkterkennung
  • Einfache Installation - VACUU·SELECT einfach zwischen Pumpe und Vakuumanwendung anschließen
  • Integriertes Belüftungsventil auch für Inertgas
  • Rückschlagventil - keine Beeinflussung benachbarter Anwendungen an einer Vakuumversorgung
Der Controller mit intuitivem Touch-Display bietet vordefinierte Vakuumprozesse fürMore Product Information