Avantor® Partisil SAX, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
P10SAX-250AEA 1310 CHF
P10SAX-250A P5SAX-250A P10SAX-10C5 P10SAX-150A P10SAX-150AS P10SAX-250AF P5SAX-100A P5SAX-10C5 P5SAX-10CM5 P5SAX-250AF P5SAX-250AS P10SAX-100P P10SAX-10C5-SK HICHP5SAX-10CM5-SK
Avantor® Partisil SAX, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® Partisil® war eine der ersten kommerziell erhältlichen unregelmäßigen Silica mit einer großen Oberfläche, die ihr eine hohe Beladungskapazität verleiht.
  • Einfach in der Anwendung
  • Unregelmäßige poröse Silica
Avantor® Partisil® SAX ist eine starke Kationenaustauschphase auf Basis von quaternären Ammoniumgruppen und ist über den pH-Bereich von 1,5 bis 7,5 stabil. Bei mittlerem pH-Wert wird die Verwendung einer Solvecon-Eluent-Konditionierungssäule empfohlen, um die Lebensdauer der Säule weiter zu verlängern. Geeignet für den Einsatz mit Nukleinsäuren, organischen Säuren und anorganischen Anionen.
Bitte beachten * Zur Verwendung mit der freistehenden Halterung HI-161 und dem Säulenverbinder HI-081, siehe „HPLC-Vorsäulenhalterung und Zubehör“.