Ammoniaklösung 25 - 30% (NH₃-Basis) in Wasser, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
05003-50KG 05003-1L 05003-2.5L 05003-25KG
05003-50KGEA 346.91 CHF
05003-50KG 05003-1L 05003-2.5L 05003-25KG
Ammoniaklösung 25 - 30% (NH₃-Basis) in Wasser, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur., Fluka™
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Siedepunkt: 37,7 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: -92 °C
Dichte: 0,90 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 25.0 - 30.0 %
Density (D 20/20) 0.892 - 0.910
Non-volatile matter Max. 0.0018 %
Iron (Fe) Max. 0.25 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Carbonate (CO₃) Max. 60 ppm
Chloride (Cl) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
Readily oxidizable substances complying
Pyridine, related substances (as Pyridine) Max. 2 ppm
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying