Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 L, 0.1 M HCl (0.1 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
38280-1EA 38280-6X1EA
38280-1EAEA 43.9 CHF
38280-1EA 38280-6X1EA
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 L, 0.1 M HCl (0.1 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Salzsäure
Concentrate for 1 L standard solution
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Dichte: 1.030 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective