Hexan (Isomerengemisch) ≥98,5%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
293253-1LEA 183.05 CHF
293253-1L
Hexan (Isomerengemisch) ≥98,5%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Hexan (Isomerengemisch)
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 48-65 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: -154 °C
Dichte: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: -26 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179311
CAS-Nummer: 110-54-3
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/68/16640568.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Autoignition Temperature 437 °F
Identity (IR) complying
Assay of hexane (all isomers, GC) Min. 98.50 %
Refractive index (n 20/D) 1.377 - 1.382
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Titrable Acid Max. 0.0003 meq/g
S-compounds (as S) Max. 0.005 %
Thiophene complying
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 250 nm Max. 0.01
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance at 230 nm Max. 0.05
Absorbance at 220 nm Max. 0.10
Absorbance at 210 nm Max. 0.30
Absorbance at 195 nm Max. 1.0
APHA Max. 10
Vapor Density 3 (vs air)
Explosion Limit 7.5 %