Hexan (Isomerengemisch) ≥85% (Isomere Basis, GC), Puriss.
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Hexanes, Isohexane
15613-2.5L 15613-25L
15613-2.5LEA 76.94 CHF
15613-2.5L 15613-25L
Hexan (Isomerengemisch) ≥85% (Isomere Basis, GC), Puriss.
Hexan (Isomerengemisch)
Beilstein Number: 1730733
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Siedepunkt: 48…65 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –154 °C
Dichte: 0.66 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –26 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay of isomers (GC) Min. 85 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Aromatic substances (as C₆H₆) (GC) Max. 0.01 %
S-compounds (as S) Max. 0.005 %
n-Hexane (GC) Max. 4.9 %
Autoignition Temperature 437 °F
Vapor Density 3 (vs air)
Explosion Limit 7.5 %