Nickel(II)chlorid Hexahydrat ≥98%, Puriss. p.a., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Nickeldichlorid Hexahydrat
31462-1KGEA 323.99 CHF
31462-1KG HONE31462.9050
Nickel(II)chlorid Hexahydrat ≥98%, Puriss. p.a., Fluka™
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
MW: 237,69 g/mol
Melting Pt: 80 °C
Dichte: 3,550 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149809
CAS-Nummer: 7791-20-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
pH (5 %, 20°C) 4-7
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.001 %
Cobalt (Co) Max. 0.01 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %