N,N-Dimethylformamid ≥99,9%, Biotechnologische Qualität, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
494488-1L 494488-2L
494488-1LEA 142.52 CHF
494488-1L 494488-2L
N,N-Dimethylformamid ≥99,9%, Biotechnologische Qualität, Burdick & Jackson™
N,N-Dimethylformamid
Beilstein Number: 605365
Formel: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Siedepunkt: 152…153 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –61 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 57.5 °C (1.013.25 hPa)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.005 %
Amines (as dimethylamine) Max. 8 ppm
Titrable Acid Max. 0.0005 meq/g
Titrable Base Max. 0.003 meq/g
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 340 nm Max. 0.01
Absorbance at 310 nm Max. 0.05
Absorbance at 295 nm Max. 0.10
Absorbance at 275 nm Max. 0.30
Absorbance at 270 nm Max. 1.00
Refractive Index n20/D 1.430 (lit.)