Mangan(II)chlorid Tetrahydrat ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
31422-1KG 31422-250G
31422-1KGEA 208.76 CHF
31422-1KG 31422-250G
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Siedepunkt: Decomposes on heating
Melting Pt: 58 °C
Dichte: 1.913 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149792
CAS-Nummer: 13446-34-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05751
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (5 %, 25 °C) 3.5 - 6.0
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 0.0005 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %