Calciumoxid 96-100,5% (ausgeschlossen zündfähige Substanzen), feines Pulver, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von FCC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
12047-1KG 12047-5KG 12047-2.5KG
12047-1KGEA 48.3 CHF
12047-1KG 12047-5KG 12047-2.5KG
Calciumoxid 96-100,5% (ausgeschlossen zündfähige Substanzen), feines Pulver, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von FCC, Fluka™
Calcium oxide
Formel: CaO
MW: 56.08 g/mol
Siedepunkt: 2.850 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: 2.572 °C (1.013 hPa)
Dichte: 3.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010911
CAS-Nummer: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (excluding ignited substance) 96 - 100.5 %
Insoluble in HCl Max. 0.5 %
Loss on ignition Max. 3.5 %
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Fluoride (F) Max. 0.015 %
Mg and alkali salts (SO₄) Max. 2.5 %
Form powder (fine)