EDTA Dinatriumsalz Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M EDTA-Na2 volumetrische Lösung, für die Komplexometrie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
38057-1EA 38057-6X1EA
38057-1EAEA 52.05 CHF
38057-1EA 38057-6X1EA
EDTA Dinatriumsalz Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M EDTA-Na2 volumetrische Lösung, für die Komplexometrie, Fluka™
EDTA Dinatriumsalz
Concentrate for 1L standard solution
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002