Natriumhypochlorit 4,00 - 4,99% Chlorine_available aqueous solution, reagent
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
239305-500ML
239305-5L
239305-500MLEA
134.03
CHF
239305-500ML
239305-5L
Natriumhypochlorit 4,00 - 4,99% Chlorine_available aqueous solution, reagent
Sodium hypochlorite
- ≥95% for general laboratory use.
Formel:
ClNaO MW: 74.44 g/mol Melting Pt: -6 Dichte: 1.1 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011120 CAS-Nummer: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 Merck Index: 13,08702 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay of active chlorine | 4 - 5 % |
Vapor Pressure | 17.5 mmHg ( 20 °C) |
Composition | available chlorine, 4.00-4.99% |