Mangan(II)sulfat Monohydrat 99,0-101,0%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Mangansulfat Monohydrat
31425-50KGEA 3004.95 CHF
HONE31425.9050 31425-50KG
Mangan(II)sulfat Monohydrat 99,0-101,0%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Formel: MnSO₄·1H₂O
MW: 169,02 g/mol
Siedepunkt: Decomposes on heating
Melting Pt: 700 °C (wasserfrei)
Dichte: 2,950 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149159
CAS-Nummer: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
assay 99.0 - 101.0 %
loss on ignition (400-500°C) 10.0 - 12.0 %
water insoluble matter Max. 0.005 %
calcium (Ca) Max. 0.005 %
copper (Cu) Max. 0.0005 %
iron (Fe) Max. 0.001 %
potassium (K) Max. 0.005 %
magnesium (Mg) Max. 0.005 %
sodium (Na) Max. 0.005 %
nickel (Ni) Max. 0.0005 %
lead (Pb) Max. 0.001 %
zinc (Zn) Max. 0.001 %
heavy metals (ICP) ACS Max. 0.002 %
chloride (Cl) Max. 0.001 %
KMnO4 red. matter (as O) Max. 0.0005 %
solubility complying
appearance of the solution complying