Amidoschwefelsäure ≥99,5% (durch Alkalimetrie)
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyms: SulfaminsäureAminosulfonsäureAmidosulfonsäureAmidoschwefelsäure
07401-6X2.5KGEA 551.77 CHF
07401-6X2.5KG 07401-1KG 07401-5KG HONE07401.9025 07401-25KG 07401-2.5KG
Amidoschwefelsäure ≥99,5% (durch Alkalimetrie)
Amidoschwefelsäure
Formel: H₃NO₃S
MW: 97,09 g/mol
Melting Pt: 209 °C,205 °C
Dichte: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011603
CAS-Nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/87/2297587.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (alkalimetric) Min. 99.5 %
Residue on ignition Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.15 %