Ammoniumhydrogencarbonat 99-101%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., E503, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyms: Ammoniumbicarbonat
11213-25KGEA 258.61 CHF
HONE11213.9025 11213-25KG 11213-6X1KG 11213-1KG
Ammoniumhydrogencarbonat 99-101%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., E503, Fluka™
Ammoniumhydrogencarbonat
Formel: NH₄HCO₃
MW: 79,06 g/mol
Melting Pt: 60 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012138
CAS-Nummer: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 101.0 %
Non-volatile matter Max. 100 ppm
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 30 ppm
Residual solvents complying