Blei(II)nitrat ≥99,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Lead dinitrate
228621-100G 228621-2.5KG 228621-500G
228621-100GEA 63.35 CHF
228621-100G 228621-2.5KG 228621-500G
Blei(II)nitrat ≥99,0% ACS, Fluka™
Blei(II)nitrat
Formel: Pb(NO₃)₂
Siedepunkt: Dec. (on heating)
Melting Pt: 458…459 °C (1.023 hPa)
Dichte: 4.49 g/cm³ (20.1 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05432
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 101.0 %
In diluted HNO₃ insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 20 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Form Solid