Aluminiumchlorid, wasserfrei ≥99,0% (durch argentometrische Titration), kristallisiert, Puriss. p.a., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Salzsäure Aluminiumsalz
06220-1KGEA 127.81 CHF
06220-1KG
Aluminiumchlorid, wasserfrei ≥99,0% (durch argentometrische Titration), kristallisiert, Puriss. p.a., Fluka™
Aluminiumchlorid
Formel: AlCl₃
MW: 133,34 g/mol
Melting Pt: 190 °C (2,500 hPa)
Dichte: 2,44 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 10 ppm
Nickel (Ni) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Vapor Pressure 1 mmHg ( 100 °C)