ortho-Phosphorsäure 85-90% für die HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Phosphoric acid
79606-100ML
79606-500ML
79606-100MLEA
57.39
CHF
79606-100ML
79606-500ML
ortho-Phosphorsäure 85-90% für die HPLC, Fluka™
ortho-Phosphorsäure
Formel:
H₃PO₄ Siedepunkt: 158 °C (1.013 hPa) Melting Pt: 21 °C Dichte: 1.71 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011340 CAS-Nummer: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | complying |
Assay | 85.0 - 90.0 % |
Density (D 20/4) | 1.680 - 1.720 |
Absorbance at 210 nm | Max. 0.07 |
Absorbance at 220 nm | Max. 0.06 |
Absorbance at 230 nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 250 nm | Max. 0.04 |
Absorbance 500 nm | Max. 0.02 |
Vapor Pressure | 5 mmHg ( 25 °C) |
Vapor Density | 3.4 (vs air) |