Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1 L, 0.01 M NaOH (0.01 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
38227-1EA 38227-6X1EA
38227-1EAEA 69.47 CHF
38227-1EA 38227-6X1EA
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1 L, 0.01 M NaOH (0.01 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Concentrate for 1 L standard solution
Formel: NaOH
Siedepunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Dichte: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,III