Natriumhydroxid 1 M NaOH (1N) ≥99,5% volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
71463-1L 71463-55L
71463-1LEA 33.31 CHF
71463-1L HONC71463-55L
Natriumhydroxid 1 M NaOH (1N) ≥99,5% volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 100 °C
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
Assay 0.998 - 1.002 mol/l