Natriumhydroxid ~50% in wässriger Lösung für die HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
71686-1L 71686-2.5L
71686-1LEA 89.66 CHF
71686-1L 71686-2.5L
Natriumhydroxid ~50% in wässriger Lösung für die HPLC, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 143 °C
Melting Pt: 12 °C
Dichte: 1.525 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 49.0 - 51.0 %
Density (D 20/4) 1.500 - 1.540
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.1 %
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance 280 nm Max. 0.08
Absorbance at 260 nm Max. 0.15
Absorbance at 240 nm Max. 0.17
Suitability test (HPLC) complying