Salpetersäure ≥70% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Nitric acid solution
438073-2.5L 438073-500ML 438073-100ML 438073-2.2L-P
438073-2.5LEA 481.25 CHF
438073-2.5L 438073-500ML 438073-100ML 438073-2.2L-P
Salpetersäure ≥70% ACS, Fluka™
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Siedepunkt: 122 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –38 °C
Dichte: 1.420 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Assay 68.0 - 70.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 5 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.2 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
APHA Max. 10
Ignition Residue ≤5 ppm