Salpetersäure 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Nitric acid solution
07006-1L
07006-2.5L
07006-1LEA
66.34
CHF
07006-1L
07006-2.5L
Salpetersäure 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Siedepunkt: 122 °C (1.013 hPa) Melting Pt: –31 °C Dichte: 1.400…1.480 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 UN: 2031 ADR: 8,II Merck Index: 13,06608 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 64 - 66 % |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 0.0005 % |
Arsenic (As) | Max. 0.0001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0001 % |
Vapor Pressure | 8 mmHg ( 20 °C) |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.0002 % |