Natriumiodid 99-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
03129-1KG 03129-500G 03129-6X1KG
03129-1KGEA 355.4 CHF
03129-1KG 03129-500G 03129-6X1KG
Natriumiodid 99-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Natriumiodid
Formel: NaI
MW: 149.89 g/mol
Siedepunkt: 1.304 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: 662 °C
Dichte: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
Merck Index: 13,08705
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (105°C) Max. 3.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 2.0 %
Alkalinely reacting impurities complying
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) complying
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Iodate (IO₃) Max. 2 ppm
Iodate (JO₃) complying
Sulfate (SO₄) Max. 150 ppm
Thiosulfate (S₂O₃) Max. 0.005 %
Thiosulfate and Barium complying
Nitrate, nitrite, ammonium complying
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying