Kaliumcarbonat, wasserfrei ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse), Purum p.a.
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
60110-1KG 60110-5KG 60110-20KG
60110-1KGEA 82.11 CHF
60110-1KG 60110-5KG HONC60110-20KG
Kaliumcarbonat, wasserfrei ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse), Purum p.a.
Kaliumcarbonat
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formel: K₂CO₃
Siedepunkt: Decomposition
Melting Pt: 891 °C
Dichte: 2,430 g/cm³ (19 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm