o-Xylol 98%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: 1,2-Dimethylbenzol
295884-1LEA 179.15 CHF
295884-1L
o-Xylol 98%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
o-Xylol
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formel: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 143-145 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: -25 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 7,6 %(V)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008519
CAS-Nummer: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/44/768544.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 97.5 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Identity (IR) complying
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 325 nm Max. 0.05
Absorbance at 300 nm Max. 0.40
Absorbance at 288 nm Max. 1.00
Autoignition Temperature 867 °F
Vapor Pressure 16 mmHg ( 37.7 °C)
Vapor Pressure <0.1 atm ( 21.1 °C)