Toluol ≥99,9%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
34866-1L 34866-2.5L 34866-4X2.5L 34866-100ML 34866-45L-RC 34866-200L-RC
34866-1LEA 112.84 CHF
34866-1L 34866-2.5L 34866-4X2.5L 34866-100ML HONC34866-45L-RC HONC34866-200L-RC
Toluol ≥99,9%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Toluol
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formel: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Siedepunkt: 110.6 °C
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 7.1 %(V)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as HCl) Max. 0.001 %
Thiophene Max. 0.0005 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.10
Absorbance at 288 nm Max. 0.50
Absorbance at 286 nm Max. 1.00
Refractive Index n20/D 1.496 (lit.)
Explosion Limit 7 %
Vapor Pressure 22 mmHg ( 20 °C)