Tetrachlorethylen ≥99,9%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: EthylentetrachloridPerchlorethylenTetrachlorethen
270393-1LEA 182.69 CHF
270393-1L
Tetrachlorethylen ≥99,9%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Tetrachlorethylen
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formel: C₂Cl₄
MW: 165,83 g/mol
Siedepunkt: 120-122 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: -22 °C
Dichte: 1,622…1.624 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000834
CAS-Nummer: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09332
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/47/741247.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.03
Absorbance at 350 nm Max. 0.05
Absorbance at 305 nm Max. 0.10
Absorbance at 300 nm Max. 0.20
Absorbance at 295 nm Max. 0.30
Absorbance at 290 nm Max. 1.0
APHA Max. 10
Vapor Pressure 13 mmHg ( 20 °C)
Vapor Density 5.83 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.505 (lit.)