n-Pentan ≥99,0% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
76869-1L 76869-2.5L
76869-1LEA 227.79 CHF
76869-1L 76869-2.5L
n-Pentan ≥99,0% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Siedepunkt: 36…37 °C
Melting Pt: –131 °C
Dichte: 0.631 g/cm³ (15 °C)
Flash-Pt: <–35 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Refractive Index n20/D 1.358 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.357 - 1.360
Isopentane (GC) Max. 1 %
2-methylpentane (GC) Max. 1 %
High-boiling fraction Max. 1 ppm
Explosion Limit ~8.3 %
Autoignition Temperature 500 °F