Citronensäure, wasserfrei 99,5-100,5% (durch Trockensubstanz), erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, E330, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
27109-1KG
27109-2.5KG
27109-25KG
27109-6X1KG
27109-6X2.5KG
27109-100G
27109-1KGEA
91.95
CHF
27109-1KG
27109-2.5KG
27109-25KG
27109-6X1KG
27109-6X2.5KG
27109-100G
Citronensäure, wasserfrei 99,5-100,5% (durch Trockensubstanz), erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, E330, Fluka™
Citronensäure
Formel:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ Melting Pt: 153-159 °C Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011669 CAS-Nummer: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 REACH: 01-2119457026-42-0000 Merck Index: 13,02350 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on the anhydrous basis) | 99.5 - 100.5 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.5 % |
Sulfated ash | Max. 0.05 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.2 ppm |
Arsenic (As) | Max. 1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.02 % |
Copper (Cu) | Max. 0.001 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Mercury (Hg) | Max. 1 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.5 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Oxalate (as Oxalic acid) | Max. 100 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 100 ppm |
Reaction against H₂SO₄ | complying |
Residual solvents | complying |
Appearance of the solution | complying |
Explosion Limit | 8 %, 65 °F |