Essigsäure ≥99,7% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
695092-500ML
695092-6X500ML
695092-500MLEA
58.03
CHF
695092-500ML
695092-6X500ML
Essigsäure ≥99,7% ACS, Fluka™
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH MW: 60.05 g/mol Siedepunkt: 118 °C (1.013 hPa) Melting Pt: 16 °C Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 40 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 II REACH: 01-2119475328-30 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | complying |
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.7 % |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Titrable Base | Max. 0.0004 meq/g |
Iron (Fe) | Max. 0.00002 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.00005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.0001 % |
Acetic aNHydride (GC) | Max. 0.01 % |
KMnO₄ reducing substances | complying |
K₂Cr₂O₇ reducing matter | complying |
APHA | Max. 10 |
Mixable with H₂O | complying |
Explosion Limit | 16 %, 92 °F |
Refractive Index | n20/D 1.371 (lit.) |