Ethylacetat ≥99,5% (durch GC), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
EtOAc
, Essigester
, Essigsäureethylester
27227-180KGEA
1780.55
CHF
27227-180KG
27227-35KG
27227-2.5L
27227-6X1L
HONC27227-7L-RC
27227-1L
HONC27227-18L
27227-4X2.5L
27227-1L-GL
27227-4X5L
Ethylacetat ≥99,5% (durch GC), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Riedel-de Haën™
Ethylacetat
Beilstein Number: 506104
Formel:
CH₃COOC₂H₅ MW: 88,11 g/mol Siedepunkt: 77 °C (1,013 hPa) Melting Pt: -84 °C Dichte: 0,901 g/cm³ Flash-Pt: 11,5 %(V) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS-Nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.5 % |
Density (D 20/20) | 0.898 - 0.902 |
Density (D 25/25) | 0.894 - 0.898 |
Refractive index (n 20/D) | 1.371 - 1.373 |
Non-volatile matter | Max. 0.003 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.005 % |
Ethanol (GC) | Max. 0.1 % |
Methyl compounds (as Acetic acid methyl ester) | Max. 0.01 % |
Reaction against H₂SO₄ | complying |
Related substances (GC) | Max. 0.2 % |
Chromatographic purity | complying |
Residual solvents | complying |
Appearance of the solution | complying |
Refractive Index | n20/D 1.371-1.373 |
Vapor Pressure | 73 mmHg ( 20 °C) |
Explosion Limit | 2.2-11.5 %, 38 °F |