Aceton ≥99,8% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
34480-7L
34480-45L
34480-1L
34480-2.5L
34480-4X2.5L
34480-7LEA
320.68
CHF
34480-7L
34480-45L
34480-1L
34480-2.5L
34480-4X2.5L
Aceton ≥99,8% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Aceton
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formel:
CH₃COCH₃ Siedepunkt: 55…57 °C (1.013 hPa) Melting Pt: –95 °C Dichte: 0.79 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 14.3 %(V) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.2 % |
Suitability for residue analysis | max. 5 ng/l |
Vapor Density | 2 (vs air) |
Refractive Index | n20/D 1.359 (lit.) |