Acetonitril ≥99,8% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Flüssigchromatographie, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
34881-18L 34881-45L 34881-7L 34881-1L 34881-2.5L 34881-4X2.5L 34881-30L-RC
34881-18LEA 3441.02 CHF
34881-18L 34881-45L 34881-7L 34881-1L 34881-2.5L 34881-4X2.5L 34881-30L-RC
Acetonitril ≥99,8% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Flüssigchromatographie, Riedel-de Haën™
Acetonitril
  • For GC headspace applications
  • Meets USP, Ph. Eur. and ICH requirements
  • GC headspace application tested
  • Packed under inert gas for longer shelf life
Formel: H₃CCN
Siedepunkt: 82 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Refractive Index n20/D 1.344 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Transmittance at 200 nm Min. 50 %
Transmittance at 220 nm Min. 90 %
Transmittance from 240 nm Min. 99 %
Vapor Pressure 72.8 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 16 %
Autoignition Temperature 973 °F