Acetonitril ≥99,9% (durch GC) für die DNA-Synthese, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
34442-45L 34442-2.5L 34442-7L
34442-45LEA 8533.5 CHF
34442-45L HONC34442-2.5L HONC34442-7L
Acetonitril ≥99,9% (durch GC) für die DNA-Synthese, Burdick & Jackson™
Acetonitril
Beilstein Number: 741857
Formel: H₃CCN
Siedepunkt: 82 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 0,7857 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.001 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %