Natriumthiosulfat Pentahydrat 99,5, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
31459-1KG 31459-5KG 31459-6X1KG
31459-1KGEA 81 CHF
31459-1KG 31459-5KG 31459-6X1KG
Natriumthiosulfat Pentahydrat 99,5, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19 g/mol
Siedepunkt: Zers. (beim Erhitzen)
Melting Pt: 48 °C (Zers.)
Dichte: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149186
CAS-Nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 7.5
pH (10 %, 20°C) 6.0 - 8.4
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Sulfate and sulfite (as SO₄) Max. 0.1 %
Sulfide (S) Max. 0.0001 %
Total N Max. 0.002 %
Appearance of the solution complying