Natriummolybdat(VI) Dihydrat 99-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
13315-1KG 13315-2.5KG
13315-1KGEA 606.17 CHF
13315-1KG 13315-2.5KG
Natriummolybdat(VI) Dihydrat 99-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur., Fluka™
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Formel: Na₂MoO₄·2H₂O
Melting Pt: 100 °C (–H₂O of crystall.)
Dichte: 2.700 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149170
CAS-Nummer: 10102-40-6
Merck Index: 13,08718
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (140°C, 3h) 14.0 - 16.0 %
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 200 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying