Blei(II)acetat Trihydrat ≥99,5%, puriss., reinst, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Bleidiacetat TrihydratEssigsäure Blei(II)salz TrihydratBleizucker
HONC11504-25KGEA 838.75 CHF
HONE11504.9050 HONC11504-25KG
Blei(II)acetat Trihydrat ≥99,5%, puriss., reinst, Fluka™
Blei(II)acetat Trihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
MW: 379,34 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 75 °C
Dichte: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150023
CAS-Nummer: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05415
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/36/713336.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Substances not precipitated by H₂S (SO₄) Max. 0.5 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %