Iod 0.05 M I2 (0.1N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
35090-2.5L 35090-1L 35090-4X2.5L 35090-6X1L
35090-2.5LEA 217.5 CHF
35090-2.5L 35090-1L 35090-4X2.5L 35090-6X1L
Iod 0.05 M I2 (0.1N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Iod
Formel: I₂
MW: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184.3
Melting Pt: 114
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
Merck Index: 13,05036
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001